Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isocyanuric Acid Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) Ester
OR918454-100G OR918454-25G OR918454-5G
APOSOR918454-100GEA 0 EUR
APOSOR918454-100G APOSOR918454-25G APOSOR918454-5G
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate
Formula: C₄₂H₅₇N₃O₆
MW: 699,93 g/mol
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01026105
Núm. CAS: 40601-76-1