2-(2,3-Diclorofenil)etanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR918460-5G
APOSOR918460-5GEA 56.7 EUR
APOSOR918460-5G
2-(2,3-Diclorofenil)etanol 96%
2-(2,3-Diclorofenil)etanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112742
Núm. CAS: 114686-85-0