N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918463-1G OR918463-250MG
APOSOR918463-1GEA 270 EUR
APOSOR918463-1G APOSOR918463-250MG
N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine
Formula: C₇H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738978
Núm. CAS: 7179-96-6