1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(3-Aminophenyl)-3-methylimidazolidin-2-one
OR918500-1G
OR918500-250MG
APOSOR918500-1GEA
200
EUR
APOSOR918500-1G
APOSOR918500-250MG
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone
Formula:
C₁₀H₁₃N₃O MW: 191,2300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05864562 Núm. CAS: 517918-82-0 |