7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918559-1G OR918559-250MG
APOSOR918559-1GEA 451 EUR
APOSOR918559-1G APOSOR918559-250MG
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 98%
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09994888
Núm. CAS: 202348-54-7