4-Metoxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-metoxi-TEMPO) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918603-1G OR918603-5G
APOSOR918603-1GEA 62.5 EUR
APOSOR918603-1G APOSOR918603-5G
4-Metoxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-metoxi-TEMPO) 95%
4-Metoxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-metoxi-TEMPO)
Formula: C₁₀H₂₀NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270334
Núm. CAS: 95407-69-5