N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918607-1G OR918607-250MG OR918607-5G
APOSOR918607-1GEA 203 EUR
APOSOR918607-1G APOSOR918607-250MG APOSOR918607-5G
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline 98%
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
Formula: C₁₂H₁₉N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07440135
Núm. CAS: 110993-40-3