9,9-Dimethylxanthene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 9,9-Dimethyl-9H-xanthene
OR918675-25G OR918675-5G OR918675-100G
APOSOR918675-25GEA 60.9 EUR
APOSOR918675-25G APOSOR918675-5G APOSOR918675-100G
9,9-Dimethylxanthene 98%
9,9-Dimethylxanthene
Formula: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Pto. de fusión: 35…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134434
Núm. CAS: 19814-75-6