2-Clorociclohexanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918717-25G OR918717-5G
APOSOR918717-25GEA 91.5 EUR
APOSOR918717-25G APOSOR918717-5G
2-Clorociclohexanona 95%
2-Clorociclohexanona
Formula: C₆H₉ClO
MW: 132,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001626
Núm. CAS: 822-87-7