2-(2-Metoxifenil)etanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918735-10G OR918735-5G
APOSOR918735-10GEA 88.6 EUR
APOSOR918735-10G APOSOR918735-5G
2-(2-Metoxifenil)etanol 97%
2-(2-Metoxifenil)etanol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004512
Núm. CAS: 7417-18-7