8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918784-1G OR918784-5G
APOSOR918784-1GEA 104 EUR
APOSOR918784-1G APOSOR918784-5G
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO
MW: 149,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800611
Núm. CAS: 54745-74-3