Methyl-3-benzoylpropionate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-Oxo-4-phenylbutyrate, 3-Benzoylpropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate, 4-Oxo-4-phenylbutyric Acid Methyl Ester
OR918821-25G
APOSOR918821-25GEA 60.9 EUR
APOSOR918821-25G
Methyl-3-benzoylpropionate 97%
Methyl-3-benzoylpropionate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014906
Núm. CAS: 25333-24-8