N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 1H-imidazole-1-carboxylate, N-Boc-imidazole
OR918828-100G OR918828-500G
APOSOR918828-100GEA 75.4 EUR
APOSOR918828-100G APOSOR918828-500G
N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
N-tert-Butoxycarbonylimidazole
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014497
Núm. CAS: 49761-82-2