N-Isopropylacrylamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918836-25G OR918836-100G OR918836-500G
APOSOR918836-25GEA 79.9 EUR
APOSOR918836-25G APOSOR918836-100G APOSOR918836-500G
N-Isopropylacrylamide 95%
N-Isopropylacrylamide
Formula: C₆H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041913
Núm. CAS: 2210-25-5