(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(Methylthio)acetaldehydedimethylacetal
OR918956-25G
APOSOR918956-25GEA
88.6
EUR
APOSOR918956-25G
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal 95%
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Formula:
C₅H₁₂O₂S MW: 136,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009848 Núm. CAS: 40015-15-4 |