1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodopyrrolidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Boc-3-iodo-pyrrolidine, tert-Butyl 3-iodopyrrolidine-1-carboxylate
OR919042-1G
APOSOR919042-1GEA 78.3 EUR
APOSOR919042-1G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodopyrrolidine 97%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodopyrrolidine
Formula: C₉H₁₆INO₂
MW: 297,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12031283
Núm. CAS: 774234-25-2