3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919056-1G OR919056-5G
APOSOR919056-1GEA 197 EUR
APOSOR919056-1G APOSOR919056-5G
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04970957
Núm. CAS: 956352-96-8