Benzyloxyacetyl chloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR919060-10G OR919060-25G
APOSOR919060-10GEA 0 EUR
APOSOR919060-10G APOSOR919060-25G
Benzyloxyacetyl chloride 96%
Benzyloxyacetyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₂
Pto. Ebullición: 105…107 °C/5mmHg
Densidad: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010768
Núm. CAS: 19810-31-2
UN: 3265
ADR: 8,II