4'-Chloro-N-methylformanilide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919092-1G OR919092-25G OR919092-5G
APOSOR919092-1GEA 168 EUR
APOSOR919092-1G APOSOR919092-25G APOSOR919092-5G
4'-Chloro-N-methylformanilide 98%
4'-Chloro-N-methylformanilide
Formula: C₈H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093455
Núm. CAS: 26772-93-0