4-Bromo-2-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9191-100G OR9191-25G OR9191-5G OR9191-1G
APOSOR9191-100GEA 190 EUR
APOSOR9191-100G APOSOR9191-25G APOSOR9191-5G APOSOR9191-1G
4-Bromo-2-metilpiridina 98%
4-Bromo-2-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
Densidad: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78,9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788196
Núm. CAS: 22282-99-1