2,6-Dimetil-p-benzoquinona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919100-1G OR919100-5G
APOSOR919100-1GEA 0 EUR
APOSOR919100-1G APOSOR919100-5G
2,6-Dimetil-p-benzoquinona 95%
2,6-Dimetil-p-benzoquinona
Formula: C₈H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001605
Núm. CAS: 527-61-7