Phenyl vinyl sulphoxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919122-25G OR919122-5G
APOSOR919122-25GEA 806 EUR
APOSOR919122-25G APOSOR919122-5G
Phenyl vinyl sulphoxide 95%
Phenyl vinyl sulphoxide
Formula: C₈H₈OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002086
Núm. CAS: 20451-53-0