Quinoline-6-carboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919127-1G
APOSOR919127-1GEA 209 EUR
APOSOR919127-1G
Quinoline-6-carboxamide 95%
Quinoline-6-carboxamide
Formula: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312760
Núm. CAS: 5382-43-4