3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919129-1G OR919129-5G
APOSOR919129-1GEA 161 EUR
APOSOR919129-1G APOSOR919129-5G
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid
Formula: C₉H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00964153
Núm. CAS: 654-15-9