Anhídrido 4-metilftalico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919135-100G
APOSOR919135-100GEA 151 EUR
APOSOR919135-100G
Anhídrido 4-metilftalico 95%
Anhídrido 4-metilftalico
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041856
Núm. CAS: 19438-61-0