6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde, 2-Hydroxy-6-methylquinoline-3-carbaldehyde
OR919139-1G OR919139-250MG
APOSOR919139-1GEA 162 EUR
APOSOR919139-1G APOSOR919139-250MG
6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde 95%
6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02227050
Núm. CAS: 101382-53-0