1-Methylazepan-4-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-1-methyl-hexahydro-1H-azepine
OR919163-1G OR919163-250MG
APOSOR919163-1GEA 877 EUR
APOSOR919163-1G APOSOR919163-250MG
1-Methylazepan-4-amine 96%
1-Methylazepan-4-amine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015865
Núm. CAS: 933741-93-6