Allyl cinnamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919186-100G OR919186-500G
APOSOR919186-100GEA 125 EUR
APOSOR919186-100G APOSOR919186-500G
Allyl cinnamate 98%
Allyl cinnamate
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026105
Núm. CAS: 1866-31-5