Isopropyl methacrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919193-100G OR919193-25G
APOSOR919193-100GEA 256 EUR
APOSOR919193-100G APOSOR919193-25G
Isopropyl methacrylate 95%
Isopropyl methacrylate
Formula: C₇H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048290
Núm. CAS: 4655-34-9