2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9192-1G OR9192-5G
APOSOR9192-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9192-1G APOSOR9192-5G
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156157
Núm. CAS: 24310-15-4