2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919202-1G
APOSOR919202-1GEA 45.1 EUR
APOSOR919202-1G
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile
Formula: C₅HCl₂N₃
MW: 173,9900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16988336
Núm. CAS: 26293-93-6