4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR919210-1G OR919210-25G OR919210-5G
APOSOR919210-1GEA 14.7 EUR
APOSOR919210-1G APOSOR919210-25G APOSOR919210-5G
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₅S
Pto. de fusión: 82…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973619
Núm. CAS: 71675-87-1