5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919230-1G OR919230-250MG
APOSOR919230-1GEA 256 EUR
APOSOR919230-1G APOSOR919230-250MG
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Ethylisoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864544
Núm. CAS: 52320-59-9