trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919237-1G OR919237-5G
APOSOR919237-1GEA 78.3 EUR
APOSOR919237-1G APOSOR919237-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566907
Núm. CAS: 66185-74-8