2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Furfural Ethylene Acetal, 2-(2-Furyl)-1,3-dioxolane
OR919261-25G
APOSOR919261-25GEA 224 EUR
APOSOR919261-25G
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan 98%
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671520
Núm. CAS: 1708-41-4