1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Ethanol-4-propanolpiperidine
OR919282-25G OR919282-5G
APOSOR919282-25GEA 306 EUR
APOSOR919282-25G APOSOR919282-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)-4-(3-hydroxypropyl)piperidine
Formula: C₁₀H₂₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047481
Núm. CAS: 19780-85-9