Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoate, 3,3-Dimethyl-4-pentenoic Acid Methyl Ester
OR919294-25G OR919294-5G
APOSOR919294-25GEA 232 EUR
APOSOR919294-25G APOSOR919294-5G
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate 95%
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate
Formula: C₈H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075381
Núm. CAS: 63721-05-1