4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9193-1G OR9193-250MG OR9193-5G
APOSOR9193-1GEA 0 EUR
APOSOR9193-1G APOSOR9193-250MG APOSOR9193-5G
4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271963
Núm. CAS: 51359-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III