Ethyl-2-formylpropionate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919329-1G OR919329-250MG
APOSOR919329-1GEA 654 EUR
APOSOR919329-1G APOSOR919329-250MG
Ethyl-2-formylpropionate 95%
Ethyl-2-formylpropionate
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044012
Núm. CAS: 27772-62-9