ɑ-Methylene-γ-valerolactone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919340-10G OR919340-1G OR919340-5G OR919340-25G
APOSOR919340-10GEA 0 EUR
APOSOR919340-10G APOSOR919340-1G APOSOR919340-5G APOSOR919340-25G
ɑ-Methylene-γ-valerolactone 97%
alpha-Methylene-gamma-valerolactone
Formula: C₆H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797118
Núm. CAS: 62873-16-9