Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(S)-(-)-2-Isocyanato-4-methylvaleric Acid Methyl Ester
OR919405-1G
OR919405-5G
APOSOR919405-1GEA
219
EUR
APOSOR919405-1G
APOSOR919405-5G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate 95%
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₈H₁₃NO₃ MW: 171,20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191532 Núm. CAS: 39570-63-3 |