2,5-Dichloroterephthalonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919416-1G OR919416-5G
APOSOR919416-1GEA 0 EUR
APOSOR919416-1G APOSOR919416-5G
2,5-Dichloroterephthalonitrile 97%
2,5-Dichloroterephthalonitrile
Formula: C₈H₂Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059584
Núm. CAS: 1897-43-4