2-(Methylsulphonyl)acetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Methylsulphonyl)-1-phenylethanone
OR919426-10G OR919426-1G OR919426-5G
APOSOR919426-10GEA 899 EUR
APOSOR919426-10G APOSOR919426-1G APOSOR919426-5G
2-(Methylsulphonyl)acetophenone 95%
2-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025078
Núm. CAS: 3708-04-1