4-(Dimetilamino)-1-butanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Dimetilamino)butan-1-ol
OR919427-100G
APOSOR919427-100GEA 642 EUR
APOSOR919427-100G
4-(Dimetilamino)-1-butanol 98%
4-(Dimetilamino)-1-butanol
Formula: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020624
Núm. CAS: 13330-96-6