Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919434-5G OR919434-1G OR919434-10G
APOSOR919434-5GEA 149 EUR
APOSOR919434-5G APOSOR919434-1G APOSOR919434-10G
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 97%
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Formula: C₅H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063450
Núm. CAS: 72657-23-9