2-Clorociclohexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919454-25G OR919454-5G
APOSOR919454-25GEA 0 EUR
APOSOR919454-25G APOSOR919454-5G
2-Clorociclohexanol 95%
2-Clorociclohexanol
Formula: C₆H₁₁ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003860
Núm. CAS: 1561-86-0