4-Ciclohexilciclohexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919464-1G OR919464-25G OR919464-5G
APOSOR919464-1GEA 116 EUR
APOSOR919464-1G APOSOR919464-25G APOSOR919464-5G
4-Ciclohexilciclohexanol 95%
4-Ciclohexilciclohexanol
Formula: C₁₂H₂₂O
MW: 182,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060071
Núm. CAS: 2433-14-9