2,6-Bis(chloromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919509-1G OR919509-25G OR919509-5G
APOSOR919509-1GEA 87 EUR
APOSOR919509-1G APOSOR919509-25G APOSOR919509-5G
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine 95%
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine
Formula: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142844
Núm. CAS: 3099-28-3