Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR919533-100G OR919533-25G
APOSOR919533-100GEA 201 EUR
APOSOR919533-100G APOSOR919533-25G
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate 96%
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate
Formula: C₆H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11112084
Núm. CAS: 80370-42-9