Alcohol 2,3-dimetoxibencilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2,3-Dimethoxyphenyl)methanol
OR919570-25G
APOSOR919570-25GEA 114 EUR
APOSOR919570-25G
Alcohol 2,3-dimetoxibencilico 95%
Alcohol 2,3-dimetoxibencilico
Formula: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004612
Núm. CAS: 5653-67-8